4'-Méthylacétophénone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
A14469.0B A14469.18 A14469.30
A14469.0BEA 126 EUR InStock
A14469.0B A14469.18 A14469.30
4'-Méthylacétophénone 96%
4'-Méthylacétophénone
Purity: 96% CAS No.: 122-00-9 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5340 Melting Point: -19° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 606053 MDL No.: MFCD00008751
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 224…226 °C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008751
Numéro CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité