Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50387.03EA 209 EUR InStock
H50387.03
Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle ≥97%
Chlorure de 2,4-diméthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 24…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798005
Numéro CAS: 21900-42-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité