Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle
Danger
014687-1G 014687-25G
FLUO014687-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014687-1G FLUO014687-25G
Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle
Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD02313742
Numéro CAS: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité