Fluoro-4-o-xylène
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
002578-5G 002578-25G
FLUO002578-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002578-5G FLUO002578-25G
Fluoro-4-o-xylène
Fluoro-4-o-xylène
Formule: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C (730 mmHg)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039217
Numéro CAS: 452-64-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité