Fluoro-5-m-xylène
Synonyms: 3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
002576-5G 002576-25G
FLUO002576-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002576-5G FLUO002576-25G
Fluoro-5-m-xylène
Fluoro-5-m-xylène
Formule: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00052366
Numéro CAS: 461-97-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité