4'-(Trifluorométhyl)propiophénone
Synonyms: p-(Trifluoromethyl)propiophenone, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
007660-5G 007660-10G
FLUO007660-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007660-5G FLUO007660-10G
4'-(Trifluorométhyl)propiophénone
4'-(Trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039231
Numéro CAS: 711-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité