2'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Synonyms: o-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanone
001970-5G 001970-25G
FLUO001970-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001970-5G FLUO001970-25G
2'-(Trifluorométhyl)acétophénone
2'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000378
Numéro CAS: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité