4'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15529.06 A15529.14
A15529.06EA 60.8 EUR InStock
A15529.06 A15529.14
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥98%
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 709-63-7 Molecular Formula: C9H7F3O Formula Weight: 188.15 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Characteristic Melting Point: 29-35° Boiling Point: 83-85°/9mm Beilstein Reference: 1870425 MDL No.: MFCD00000401
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 83…85 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 29…35 °C
Densité: 0.924
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000401
Numéro CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité