4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Attention
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
002180-25G 002180-100G
FLUO002180-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002180-25G FLUO002180-100G
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000401
Numéro CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité