4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-[4-(Trifluorométhyl)phényl]éthane-1-one
MOLEM84087027EA 0 EUR InStock
MOLEM84087027
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000401
Numéro CAS: 709-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité