Chlorure de 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoyle
006017-1G 006017-5G 006017-10G
FLUO006017-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006017-1G FLUO006017-5G FLUO006017-10G
Chlorure de 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061227
Numéro CAS: 53130-43-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité