Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
013761-25G 013761-5G
FLUO013761-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013761-25G FLUO013761-5G
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074997
Numéro CAS: 393-82-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité