Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle

Fournisseur: Molekula

MOLE55822469-5GEA 0 EUR InStock
MOLE55822469-5G
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle


Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,57 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (24 mmHg)
Densité: 1,53 g/cm³ (19 °C)
Numéro MDL: MFCD00000387
Numéro CAS: 785-56-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité