Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
010242-1G 010242-5G
FLUO010242-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010242-1G FLUO010242-5G
Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013249
Numéro CAS: 42580-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité