Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque
001948-5G 001948-10G 001948-1G
FLUO001948-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001948-5G FLUO001948-10G FLUO001948-1G
Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…139 °C
Numéro MDL: MFCD00000376
Numéro CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité