Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
002098-100G 002098-500G 002098-25G
FLUO002098-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002098-100G FLUO002098-500G FLUO002098-25G
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…144 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000388
Numéro CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité