α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,4-Ditrifluoromethylaniline
007828-5G 007828-1G
FLUO007828-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007828-5G FLUO007828-1G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (0.4 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00236209
Numéro CAS: 367-71-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité