Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique

Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride

002135-10G 002135-100G 002135-25G
FLUO002135-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002135-10G FLUO002135-100G FLUO002135-25G
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique


Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2949 g/cm³ (21 °C)
Numéro MDL: MFCD00004645
Numéro CAS: 349-75-7
EINECS: 206-489-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité