Alcool 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique
Synonyms: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
006415-1G 006415-5G
FLUO006415-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006415-1G FLUO006415-5G
Alcool 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique
Alcool 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061171
Numéro CAS: 67515-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité