3-Iodo-o-xylène
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
001050-25G 001050-5G
FLUO001050-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001050-25G FLUO001050-5G
3-Iodo-o-xylène
3-Iodo-o-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C (12 mmHg)
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041437
Numéro CAS: 31599-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité