4-Iodo-o-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13232.30EA 560 EUR InStock
A13232.30 A13232.09 A13232.18
4-Iodo-o-xylène ≥98%
4-Iodo-o-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 231…233 °C
Densité: 1,633
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040989
Numéro CAS: 31599-61-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité