2-Iodo-m-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
A13439.06 A13439.14
A13439.06EA 88.4 EUR InStock
A13439.06 A13439.14
2-Iodo-m-xylène ≥98%
2-Iodo-m-xylène
Purity: 98% CAS No.: 608-28-6 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6025 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1857414 MDL No.: MFCD00019012
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 230…231 °C
Point de fusion: 11.2 °C
Densité: 1.620
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019012
Numéro CAS: 608-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité