2-Iodo-m-xylène
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
002976-25G 002976-5G
FLUO002976-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002976-25G FLUO002976-5G
2-Iodo-m-xylène
2-Iodo-m-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11,2 °C
Densité: 1,6518 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019012
Numéro CAS: 608-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité