Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Fournisseur: Avantor
7021-07EA 386 EUR InStock
7021-07 7021-02
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP ou en verre contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • À base de silice
  • Le volume d’extraction des composants de la solution d'échantillonnage va de quelques milliers de µl à 1 L
  • Traitement par le vide, la pression positive ou la centrifugation
Applications générales : Analytes non-ioniques, non-polaires à polaires.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase inversée et phase normale.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité