5-Iodo-m-xylène
Attention
Synonyms: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
002953-25G 002953-100G
FLUO002953-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002953-25G FLUO002953-100G
5-Iodo-m-xylène
5-Iodo-m-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 234…235 °C (1013 hPa)
Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060659
Numéro CAS: 22445-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité