Isocyanate de 2,3-diméthylphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylyl isocyanate
L10225.06 L10225.03
L10225.06EA 101 EUR InStock
L10225.06 L10225.03
Isocyanate de 2,3-diméthylphényle ≥99%
Isocyanate de 2,3-diméthylphényle
Purity: 99% CAS No.: 1591-99-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5400 Odour: Pungent Boiling Point: 104-105°/50mm Beilstein Reference: 6313438 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013851
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C (50 mmHg)
Densité: 1.059
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013851
Numéro CAS: 1591-99-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité