Isothiocyanate de 2,6-diéthylphényle
Synonyms: 1,3-Diethyl-2-isothiocyanatobenzene
008865-5G 008865-25G
FLUO008865-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008865-5G FLUO008865-25G
Isothiocyanate de 2,6-diéthylphényle
Isothiocyanate de 2,6-diéthylphényle
Formule: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,3 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (0,3 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00041069
Numéro CAS: 25343-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité