Isothiocyanate de 2,6-xylyle
Synonyms: 2,6-Dimethylphenylisothiocyanate, 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
002553-5G 002553-25G 002553-100G
FLUO002553-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002553-5G FLUO002553-25G FLUO002553-100G
Isothiocyanate de 2,6-xylyle
Isothiocyanate de 2,6-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 67 °C (0.4 mmHg)
Densité: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00038715
Numéro CAS: 19241-16-8
EINECS: 242-906-0
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité