Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4-Diméthylphényle isothiocyanate
MAYBSB01620.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01620.1 MAYBSB01620EA MAYBSB01620.50
Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 262…263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31,5 °C
Numéro MDL: MFCD00022054
Numéro CAS: 39842-01-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité