Isothiocyanate de 3,5-xylyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Diméthylphényle isothiocyanate
A11302.14EA 209 EUR InStock
A11302.14 A11302.06
Isothiocyanate de 3,5-xylyle ≥99%
Isothiocyanate de 3,5-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041082
Numéro CAS: 40046-30-8
EINECS: 000-000-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité