Isothiocyanate de 3,5-xylyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Diméthylphényle isothiocyanate
MAYBTL00501.50EA 0 EUR InStock
MAYBTL00501.50 MAYBTL00501EA MAYBTL00501.1
Isothiocyanate de 3,5-xylyle
Isothiocyanate de 3,5-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00041082
Numéro CAS: 40046-30-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité