Isothiocyanate de 2,5-xylyle
Synonyms: 2,5-Dimethylphenylisothiocyanate, 2,5-Dimethylphenyl isothiocyanate
002552-5G 002552-25G
FLUO002552-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002552-5G FLUO002552-25G
Isothiocyanate de 2,5-xylyle
Isothiocyanate de 2,5-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046798
Numéro CAS: 19241-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité