2-Méthylbenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
L05243.03 L05243.06 L05243.14
L05243.03EA 35.4 EUR InStock
L05243.03 L05243.06 L05243.14
2-Méthylbenzylamine 98%
2-Méthylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 89-93-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1099406 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008112
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 198…200 °C
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 0.979
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008112
Numéro CAS: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité