3-Méthylbenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
L04922.03 L04922.06
L04922.03EA 36 EUR InStock
L04922.03 L04922.06
3-Méthylbenzylamine 98%
3-Méthylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 100-81-2 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 507474 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008118
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Densité: 0.960
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008118
Numéro CAS: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité