3,4-Xylénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3,4-Diméthylphénol
EHERC12734000EA 72.6 EUR InStock
EHERC12734000
3,4-Xylénol
3,4-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…65 °C
Densité: 1,023 g/cm³ (17 °C)
Numéro MDL: MFCD00002304
Numéro CAS: 95-65-8
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité