2,5-Xylénol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,5-Diméthylphénol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
36714-1GEA 32.7 EUR InStock
36714-1G
2,5-Xylénol, Supelco®
2,5-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00002237
Numéro CAS: 95-87-4
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité