Alcool 2-méthylbenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12696.09EA 40.4 EUR InStock
A12696.09 A12696.18 A12696.30
Alcool 2-méthylbenzylique ≥98%
Alcool 2-méthylbenzylique
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: 33…37 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004622
Numéro CAS: 89-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité