Alcool 3-méthylbenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20875.22EA 201 EUR InStock
B20875.22 B20875.14
Alcool 3-méthylbenzylique ≥98%
Alcool 3-méthylbenzylique
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 1,013
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004646
Numéro CAS: 587-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité