Alcool 4-isopropylbenzylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO187801000EA 74.8 EUR InStock
ACRO187801000 ACRO187805000 ACRO187800250
Alcool 4-isopropylbenzylique 97%
Alcool 4-isopropylbenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 0,98 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004663
Numéro CAS: 536-60-7
Merck Index: 13,02646
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité