Alcool 4-méthylbenzylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 44.8 EUR InStock
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
Alcool 4-méthylbenzylique 98%
Alcool 4-méthylbenzylique
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 56…61 °C
Densité: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004664
Numéro CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité