Alcool 4-méthylbenzylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
A15315.14 A15315.22 A15315.36
A15315.14EA 48.8 EUR InStock
A15315.14 A15315.22 A15315.36
Alcool 4-méthylbenzylique ≥99%
Alcool 4-méthylbenzylique
Purity: 99% CAS No.: 589-18-4 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Melting Point: 57-61° Boiling Point: 217° MDL No.: MFCD00004664
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 57…61 °C
Densité: 0.978
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004664
Numéro CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité