Thymol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 6-Isopropyl-m-crésol
20728.237EA 76.4 EUR InStock
20728.237
Thymol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Thymol
Formule: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Numéro MDL: MFCD00002309
Numéro CAS: 89-83-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09476
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/44/2297844.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Melting point 49 - 51 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité