Benzène-1,4-diméthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: p-Phénylenediméthanolp-Xylène-α,α'-diol
ACRO105280100EA 82.7 EUR InStock
ACRO105280100 ACRO105280500
Benzène-1,4-diméthanol 99%
Benzène-1,4-diméthanol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 138…143 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 116…119 °C
Numéro MDL: MFCD00004665
Numéro CAS: 589-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité