Benzène-1,4-diméthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14405.06 A14405.14 A14405.22
A14405.06EA 56.3 EUR InStock
A14405.06 A14405.14 A14405.22
Benzène-1,4-diméthanol ≥99%
Benzène-1,4-diméthanol
Purity: 99% CAS No.: 589-29-7 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 117-121° Boiling Point: 138-143°/1mm MDL No.: MFCD00004665
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 138…143 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004665
Numéro CAS: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité