2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14606.30EA 36.4 EUR InStock
A14606.30 A14606.0B
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formule: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C
Point de fusion: 214…218 °C
Densité: 1,070
Point d'éclair: >200 °C (392 °F)
Numéro MDL: MFCD00008825
Numéro CAS: 88-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité