m-Cymène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA14465490EA 183 EUR InStock
EHERCA14465490
m-Cymène
m-Cymène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63,8 °C
Densité: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008891
Numéro CAS: 535-77-3
ONU: 2046
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité