p-Cymène 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Methylcumene, 4-Isopropyltoluene
111760010 111760025 111762500 111760100
ACRO111760010EA 49.5 EUR InStock
ACRO111760010 ACRO111760025 ACRO111762500 ACRO111760100
p-Cymène 99+%
p-Cymène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0.854 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008893
Numéro CAS: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
ONU: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02792
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (25°C) 0.853 to 0.860
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité