p-Cymène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA14465500EA 70.7 EUR InStock
EHERCA14465500
p-Cymène
p-Cymène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67,9 °C
Densité: 0,8573 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Numéro MDL: MFCD00008893
Numéro CAS: 99-87-6
ONU: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02792
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité