1,1-Dichloro-2,2-bis(4-éthylphényl)éthane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16000000EA 127 EUR InStock
EHERC16000000
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-éthylphényl)éthane
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-éthylphényl)éthane
Formule: C₁₈H₂₀Cl₂
MW: 307,26 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59,85 °C
Numéro CAS: 72-56-0
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité