3-Méthylobenzophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: m-Methylbenzophenone
A19568.09 A19568.18
A19568.09EA 43.7 EUR InStock
A19568.09 A19568.18
3-Méthylobenzophénone ≥99%
3-Méthylobenzophénone
Purity: 99% CAS No.: 643-65-2 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 316° Beilstein Reference: 2045488 MDL No.: MFCD00008535
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1.093
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008535
Numéro CAS: 643-65-2
EINECS: 211-401-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité